Merck
ENA346974969
Enamine
1-(2-methylpyrrolidin-1-yl)prop-2-en-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
139.2
MDL编号:
Iupac Name
1-acryloyl-2-methylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-3-8(10)9-6-4-5-7(9)2/h3,7H,1,4-6H2,2H3
InChI key
SSDWQEONEAXDEB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95464
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95464
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)