Merck
ENA341296410
Enamine
4-chloro-2-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
236.08
MDL號碼:
Iupac Name
4-chloro-2-cyanobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl2NO2S/c8-6-1-2-7(13(9,11)12)5(3-6)4-10/h1-3H
InChI 密鑰
UJNSAHMCGIKGLS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93363
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93363
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)