Merck
ENA341294791
Enamine
2-(3,4-difluorophenyl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
186.16
MDL號碼:
Iupac Name
2-(3,4-difluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-5(9(12)13)6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
JVOHBPFLXAVCDU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90395
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90395
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)