Merck
ENA341294720
Enamine
methyl 2-amino-5-(4-chlorophenoxy)benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
277.71
MDL编号:
Iupac Name
methyl 2-amino-5-(4-chlorophenoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C14H12ClNO3/c1-18-14(17)12-8-11(6-7-13(12)16)19-10-4-2-9(15)3-5-10/h2-8H,16H2,1H3
InChI key
DIUBGOGVZQHIAD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90275
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90275
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)