Merck
ENA341293403
Enamine
methyl 5-bromo-4-(chlorosulfonyl)furan-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
303.52
MDL编号:
Iupac Name
methyl 5-bromo-4-(chlorosulfonyl)-2-furoate
Inchi Code
1S/C6H4BrClO5S/c1-12-6(9)3-2-4(5(7)13-3)14(8,10)11/h2H,1H3
InChI key
ZIIAGVWPJNCSPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88933
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88933
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)