Merck
ENA341292983
Enamine
3-methyl-5-propyl-1H-1,2,4-triazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
125.17
MDL编号:
Iupac Name
3-methyl-5-propyl-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-3-4-6-7-5(2)8-9-6/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8,9)
InChI key
PLSXIQIFBAFZGG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88373
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88373
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)