Merck
ENA333558828
Enamine
5-(2-phenylethyl)-1H-pyrazol-3-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
187.24
MDL號碼:
Iupac Name
5-(2-phenylethyl)-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-11-8-10(13-14-11)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8H,6-7H2,(H3,12,13,14)
InChI 密鑰
XRFRSAFQLGCWFY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83269
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83269
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)