Merck
ENA333557812
Enamine
4,4-dimethyl-5-oxopentanenitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
125.17
MDL號碼:
Iupac Name
4,4-dimethyl-5-oxopentanenitrile
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-7(2,6-9)4-3-5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
HKJVKIURQSVEQB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76710
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76710
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)