Merck
ENA332673159
Enamine
1-benzylcyclopropan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
148.2
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-benzylcyclopropanol
Inchi Code
1S/C10H12O/c11-10(6-7-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2
InChI 密鑰
ALLNPSWVFBAJIR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80612
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80612
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)