Merck
ENA332672336
Enamine
3-[(cyclohexylsulfanyl)methyl]aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
221.37
MDL编号:
Iupac Name
3-[(cyclohexylsulfanyl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H19NS/c14-12-6-4-5-11(9-12)10-15-13-7-2-1-3-8-13/h4-6,9,13H,1-3,7-8,10,14H2
InChI key
ZYQVCISETWBDFB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79539
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79539
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)