Merck
ENA321765863
Enamine
3-methyl-1-[(oxolan-2-yl)methyl]piperidin-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
198.31
MDL號碼:
Iupac Name
3-methyl-1-(tetrahydro-2-furanylmethyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C11H22N2O/c1-9-7-13(5-4-11(9)12)8-10-3-2-6-14-10/h9-11H,2-8,12H2,1H3
InChI 密鑰
YPBOFUPYTPWEQK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78379
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78379
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)