Merck
ENA321765822
Enamine
2-methyl-4-phenylpyrrolidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
161.25
MDL编号:
Iupac Name
2-methyl-4-phenylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-9-7-11(8-12-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11-12H,7-8H2,1H3
InChI key
MCFFHJJRTWGOAS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78283
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78283
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)