Merck
ENA321765809
Enamine
2-[bis(2-methoxyethyl)amino]-5-methylbenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
267.33
MDL编号:
Iupac Name
2-[bis(2-methoxyethyl)amino]-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C14H21NO4/c1-11-4-5-13(12(10-11)14(16)17)15(6-8-18-2)7-9-19-3/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI key
HOOVWKXAPBHQGY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77922
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77922
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)