Merck
ENA321765166
Enamine
2-[4-(4-aminobutyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
201.31
MDL编号:
Iupac Name
2-[4-(4-aminobutyl)-1-piperazinyl]ethanol
Inchi Code
1S/C10H23N3O/c11-3-1-2-4-12-5-7-13(8-6-12)9-10-14/h14H,1-11H2
InChI key
TUKFFSGMQJSJQQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77461
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)