Merck
ENA321765073
Enamine
1-[2-(4-bromobenzenesulfonyl)ethyl]piperidin-4-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
348.26
MDL编号:
Iupac Name
1-{2-[(4-bromophenyl)sulfonyl]ethyl}-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C13H18BrNO3S/c14-11-1-3-13(4-2-11)19(17,18)10-9-15-7-5-12(16)6-8-15/h1-4,12,16H,5-10H2
InChI key
GCSFWYZYIYSMGG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76086
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76086
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)