Merck
ENA321763779
Enamine
1-(2-methoxyphenyl)ethane-1,2-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
166.22
MDL號碼:
Iupac Name
1-(2-methoxyphenyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11)6-10/h2-5,8H,6,10-11H2,1H3
InChI 密鑰
XUBNIEXLYZKEQM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75662
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75662
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)