Merck
ENA321763359
Enamine
3-methyl-1-(2-methylphenyl)butan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
177.29
MDL编号:
Iupac Name
3-methyl-1-(2-methylphenyl)butylamine
Inchi Code
1S/C12H19N/c1-9(2)8-12(13)11-7-5-4-6-10(11)3/h4-7,9,12H,8,13H2,1-3H3
InChI key
JLSPINKVLBVMGK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75014
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75014
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)