Merck
ENA313839417
Enamine
diphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
265.27
MDL號碼:
mp
191-192
Iupac Name
2,5-diphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H11NO3/c18-16(19)13-14(11-7-3-1-4-8-11)20-15(17-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19)
InChI 密鑰
YKZSHSBBYKLXNM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73144
Melting Point
191-192
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73144
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)