Merck
ENA313839187
Enamine
2-[(benzenesulfonyl)methyl]aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
247.32
MDL编号:
mp
173-174
Iupac Name
2-[(phenylsulfonyl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c14-13-9-5-4-6-11(13)10-17(15,16)12-7-2-1-3-8-12/h1-9H,10,14H2
InChI key
SYUUHJVWQMFSRO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72723
Melting Point
173-174
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72723
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)