Merck
ENA311759678
Enamine
1-chloro-4-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
166.61
MDL编号:
Iupac Name
1-chloro-4-(2-propynyloxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H7ClO/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h1,3-6H,7H2
InChI key
USRMDNZIKVMDKH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70771
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70771
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)