Merck
ENA308584985
Enamine
4-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-yl)butanoic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
分子量:
233.27
MDL编号:
Iupac Name
4-(2-oxo-3,4-dihydro-1(2H)-quinolinyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c15-12-8-7-10-4-1-2-5-11(10)14(12)9-3-6-13(16)17/h1-2,4-5H,3,6-9H2,(H,16,17)
InChI key
HFUZTQLOCFRFOQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69188
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69188
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)