Merck
ENA308584928
Enamine
3-(piperidin-4-yloxy)benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
202.26
MDL编号:
Iupac Name
3-(4-piperidinyloxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c13-9-10-2-1-3-12(8-10)15-11-4-6-14-7-5-11/h1-3,8,11,14H,4-7H2
InChI key
ZVXXHZKEDUZNMJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69875
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69875
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)