Merck
ENA308584687
Enamine
3-methyl-N-(3-methylcyclohexyl)cyclohexan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
209.38
MDL號碼:
Iupac Name
3-methyl-N-(3-methylcyclohexyl)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C14H27N/c1-11-5-3-7-13(9-11)15-14-8-4-6-12(2)10-14/h11-15H,3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
FBBSSGDEXCODGU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69058
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69058
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)