Merck
ENA300792190
Enamine
5-acetamido-2-methanesulfonamidobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
272.28
MDL號碼:
Iupac Name
5-(acetylamino)-2-[(methylsulfonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O5S/c1-6(13)11-7-3-4-9(12-18(2,16)17)8(5-7)10(14)15/h3-5,12H,1-2H3,(H,11,13)(H,14,15)
InChI 密鑰
VQEJIWHHKQFWPB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67405
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67405
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)