Merck
ENA300791258
Enamine
(1-phenylpentan-2-yl)(propyl)amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
205.34
MDL编号:
Iupac Name
1-phenyl-N-propyl-2-pentanamine
Inchi Code
1S/C14H23N/c1-3-8-14(15-11-4-2)12-13-9-6-5-7-10-13/h5-7,9-10,14-15H,3-4,8,11-12H2,1-2H3
InChI key
PBENSVGEGPJNFJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66573
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66573
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)