Merck
ENA296275046
Enamine
2,4-dichloro-1-(1-isothiocyanatoethyl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
232.13
MDL编号:
Iupac Name
2,4-dichloro-1-(1-isothiocyanatoethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H7Cl2NS/c1-6(12-5-13)8-3-2-7(10)4-9(8)11/h2-4,6H,1H3
InChI key
MLWHKYLIKPGDMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65066
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65066
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)