Merck
ENA296275012
Enamine
N2-cyclopentylpyridine-2,5-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
177.25
MDL编号:
Iupac Name
N~2~-cyclopentyl-2,5-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C10H15N3/c11-8-5-6-10(12-7-8)13-9-3-1-2-4-9/h5-7,9H,1-4,11H2,(H,12,13)
InChI key
JHLKMVHFZJPVIA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
85
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64985
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)