Merck
ENA296274996
Enamine
2-methyl-4-(pentafluoroethyl)aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
225.16
MDL编号:
Iupac Name
2-methyl-4-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8F5N/c1-5-4-6(2-3-7(5)15)8(10,11)9(12,13)14/h2-4H,15H2,1H3
InChI key
JVPHVEVTCAXTKN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54794
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54794
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)