Merck
ENA295068712
Enamine
6-bromo-8-fluoro-1,4-dihydroquinolin-4-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
242.05
MDL编号:
Iupac Name
6-bromo-8-fluoro-4(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C9H5BrFNO/c10-5-3-6-8(13)1-2-12-9(6)7(11)4-5/h1-4H,(H,12,13)
InChI key
WDEWJCNNJOEGHB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64399
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64399
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)