Merck
ENA295068560
Enamine
N1-(quinazolin-4-yl)ethane-1,2-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
188.23
MDL號碼:
mp
58-60
Iupac Name
N~1~-(4-quinazolinyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H12N4/c11-5-6-12-10-8-3-1-2-4-9(8)13-7-14-10/h1-4,7H,5-6,11H2,(H,12,13,14)
InChI 密鑰
HHIMHGQBYIQLKK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61739
Melting Point
58-60
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61739
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)