Merck
ENA282548320
Enamine
2-(6-fluoro-1H-indol-3-yl)acetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
174.18
MDL號碼:
mp
50-52
Iupac Name
(6-fluoro-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H7FN2/c11-8-1-2-9-7(3-4-12)6-13-10(9)5-8/h1-2,5-6,13H,3H2
InChI 密鑰
PLNHDPOPGAMJAW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60018
Melting Point
50-52
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60018
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)