Merck
ENA282548142
Enamine
1-cyclopropylpentane-1,3-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
140.18
MDL编号:
Iupac Name
1-cyclopropyl-1,3-pentanedione
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-2-7(9)5-8(10)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
OWEWZFCREOKWIV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60576
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60576
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)