Merck
ENA282548036
Enamine
2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
190.27
MDL编号:
mp
168-172
Iupac Name
2-methyl-4-phenylthiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C10H10N2S/c1-7-12-9(10(11)13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,11H2,1H3
InChI key
BSPLETCHADLYRW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61345
Melting Point
168-172
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61345
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)