Merck
ENA258389892
Enamine
benzyl[1-(2-methoxyphenyl)propan-2-yl]amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
255.36
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
N-benzyl-1-(2-methoxyphenyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C17H21NO/c1-14(18-13-15-8-4-3-5-9-15)12-16-10-6-7-11-17(16)19-2/h3-11,14,18H,12-13H2,1-2H3
InChI key
DXRDGZFKNHRXPM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60088
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60088
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)