Merck
ENA258389724
Enamine
N-methyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]piperidin-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
205.3
MDL號碼:
Iupac Name
N-methyl-1-(4-pyridinylmethyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H19N3/c1-13-12-4-8-15(9-5-12)10-11-2-6-14-7-3-11/h2-3,6-7,12-13H,4-5,8-10H2,1H3
InChI 密鑰
VMZLTORMMGHBTN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59845
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59845
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)