Merck
ENA258389660
Enamine
3-(1,4-diazepane-1-carbonyl)pyridin-2-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
221.26
MDL编号:
Iupac Name
3-(1,4-diazepan-1-ylcarbonyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C11H15N3O2/c15-10-9(3-1-5-13-10)11(16)14-7-2-4-12-6-8-14/h1,3,5,12H,2,4,6-8H2,(H,13,15)
InChI key
SYGIKDPHVCPEGL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52908
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52908
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)