Merck
ENA249414891
Enamine
4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
190.24
MDL编号:
Iupac Name
4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-13(2)7-8-14-11-5-3-10(9-12)4-6-11/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
DTYDLVIYHGGCOG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49309
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49309
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)