Merck
ENA249414870
Enamine
ethyl 3-[(oxiran-2-yl)methoxy]benzoate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
SGD 101.00
500 G
SGD 153.00
SGD 101.00
预计发货时间March 03, 2025详情
选择尺寸
变更视图
100 G
SGD 101.00
500 G
SGD 153.00
About This Item
分子量:
222.24
MDL號碼:
SGD 101.00
预计发货时间March 03, 2025详情
Iupac Name
ethyl 3-(2-oxiranylmethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-2-14-12(13)9-4-3-5-10(6-9)15-7-11-8-16-11/h3-6,11H,2,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
GJIYIHFVFHIIPI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21640
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)