Merck
ENA245486876
Enamine
1H-pyrrole-3,4-dicarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
155.11
MDL编号:
mp
290-295
Iupac Name
1H-pyrrole-3,4-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5NO4/c8-5(9)3-1-7-2-4(3)6(10)11/h1-2,7H,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
JFVDNCRMBALUKH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54732
Melting Point
290-295
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54732
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)