Merck
ENA245486348
Enamine
octahydroindolizin-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
139.2
MDL號碼:
Iupac Name
hexahydro-1(5H)-indolizinone
Inchi Code
1S/C8H13NO/c10-8-4-6-9-5-2-1-3-7(8)9/h7H,1-6H2
InChI 密鑰
GSQLNIVPNDDIHU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53931
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53931
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)