Merck
ENA245485781
Enamine
1-(4-methoxybenzenesulfonyl)piperidin-4-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
269.32
MDL编号:
mp
130-132
Iupac Name
1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H15NO4S/c1-17-11-2-4-12(5-3-11)18(15,16)13-8-6-10(14)7-9-13/h2-5H,6-9H2,1H3
InChI key
NZTXTKFAUBNPPA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53216
Melting Point
130-132
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53216
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)