Merck
ENA238713412
Enamine
2-(dichloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
237.52
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-(dichloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N2.ClH/c9-8(10)6-5-12-4-2-1-3-7(12)11-6;/h1-5,8H;1H
InChI key
QMCXXXOZPLWPGC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52151
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52151
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)