Merck
ENA238713105
Enamine
ethyl 5-amino-2-chlorobenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
199.64
MDL编号:
Iupac Name
ethyl 5-amino-2-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-2-13-9(12)7-5-6(11)3-4-8(7)10/h3-5H,2,11H2,1H3
InChI key
OCMMZRKNONEJAO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51816
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51816
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)