Merck
ENA238712749
Enamine
(2-methoxyethyl)(3-methoxypropyl)amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
147.22
MDL编号:
Iupac Name
3-methoxy-N-(2-methoxyethyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C7H17NO2/c1-9-6-3-4-8-5-7-10-2/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI key
ZFEPKWBVAZOERZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51152
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51152
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)