跳转至内容
Merck

ENA238712455

Enamine

3,3,3-trifluoro-1-phenylpropan-1-amine

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
189.18
MDL编号:

Iupac Name

3,3,3-trifluoro-1-phenyl-1-propanamine

Inchi Code

1S/C9H10F3N/c10-9(11,12)6-8(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,13H2

InChI key

KBXXAXKUJGFVHY-UHFFFAOYSA-N

储存温度

RT

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

liquid

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50504

象形图

CorrosionExclamation mark

Signal Word

Danger

Hazard Statements

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50504


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持