Merck
ENA238711953
Enamine
1-[(3-methoxyphenyl)methyl]piperidin-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
220.31
MDL编号:
Iupac Name
1-(3-methoxybenzyl)-4-piperidinylamine
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-16-13-4-2-3-11(9-13)10-15-7-5-12(14)6-8-15/h2-4,9,12H,5-8,10,14H2,1H3
InChI key
ZSNTXKRANYMRKW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49897
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49897
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)