Merck
ENA238711760
Enamine
4-amino-N-(3,4-dimethoxyphenyl)benzene-1-sulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
308.36
MDL號碼:
Iupac Name
4-amino-N-(3,4-dimethoxyphenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H16N2O4S/c1-19-13-8-5-11(9-14(13)20-2)16-21(17,18)12-6-3-10(15)4-7-12/h3-9,16H,15H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZHGWWAAMLZNOMU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49620
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49620
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)