Merck
ENA238710116
Enamine
4-(1H-pyrazol-1-yl)piperidine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
224.13
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-1-yl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.2ClH/c1-4-10-11(7-1)8-2-5-9-6-3-8;;/h1,4,7-9H,2-3,5-6H2;2*1H
InChI key
LTPXWAXYEKDNKN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43014
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43014
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)