Merck
ENA181912092
Enamine
N-{1-[3-methoxy-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]ethylidene}hydroxylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
263.22
MDL號碼:
Iupac Name
(1Z)-1-[3-methoxy-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]ethanone oxime
Inchi Code
1S/C11H12F3NO3/c1-7(15-16)8-3-4-9(10(5-8)17-2)18-6-11(12,13)14/h3-5,7H,6H2,1-2H3
InChI 密鑰
LCLXJRFUJSMNHY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
80
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36791
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36791