Merck
ENA181911630
Enamine
N-({4-[(pyridin-2-yl)methoxy]phenyl}methylidene)hydroxylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
228.25
MDL號碼:
Iupac Name
4-(2-pyridinylmethoxy)benzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C13H12N2O2/c16-15-9-11-4-6-13(7-5-11)17-10-12-3-1-2-8-14-12/h1-8H,9-10H2
InChI 密鑰
DIAWFICBCQPYJD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37258
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37258
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)